Ácido sulfuroso 4,5 - 6% en solución acuosa, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Sulphur dioxide solution
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00761.1000 1.00761.2500
1.00761.1000EA 75.2 EUR
1.00761.1000 1.00761.2500
Ácido sulfuroso 4,5 - 6% en solución acuosa, Supelco®
Ácido sulfuroso
Formula: H₂O₃S
MW: 82.08 g/mol
Densidad: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011335
Núm. CAS: 7782-99-2
EINECS: 231-973-1
UN: 1833
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,09149