Etilenotetracarbonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13945.03
A13945.06
A13945.03EA
23.2
EUR
A13945.03
A13945.06
Etilenotetracarbonitrilo ≥98%
Etilenotetracarbonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 670-54-2
Molecular Formula: C6N4
Formula Weight: 128.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Density: 1.348
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 197-199°
Boiling Point: 223°
Beilstein Reference: 1679885
Merck Reference: 14,9195
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001850
Formula:
C₆N₄ Pto. Ebullición: 223 °C Pto. de fusión: 197…199 °C Densidad: 1,348 |
Número MDL:
MFCD00001850 Núm. CAS: 670-54-2 EINECS: 211-578-0 UN: 3439 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,9195 |