Etilenotetracarbonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
138050100 138050250
ACRO138050100EA 115 EUR
ACRO138050100 ACRO138050250
Etilenotetracarbonitrilo 98%
Etilenotetracarbonitrilo
Formula: C₆N₄
Pto. Ebullición: 223 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 196…201 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001850
Núm. CAS: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
UN: 3439
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 12,09336
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
Assay ≥97.5 % (Ex N)