Lithium triethylborohydride solución 1M in THF
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
176991000 176998000
176991000.EA 110 EUR
176991000. 176998000.
Lithium triethylborohydride solución 1M in THF
Lithium triethylborohydride
Formula: C₆H₁₆BLi
MW: 105.94 g/mol
Densidad: 9200 g/cm³
Número MDL: MFCD00011703
Núm. CAS: 22560-16-3
UN: 3148
ADR: 4.3 I