Trietanolamina Ph. Eur., USP-NF, BP, pharma grade
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: 2,2',2''-Nitrilotrietanol
191750.1214 191750.0718 191750.0716 191750.0619 191750.1611
APPC191750.1214EA 0 EUR
APPC191750.1214 APPC191750.0718 APPC191750.0716 APPC191750.0619 APPC191750.1611
Trietanolamina Ph. Eur., USP-NF, BP, pharma grade
Trietanolamina
Formula: C₆H₁₅NO₃
MW: 149.19 g/mol
Pto. Ebullición: 335,4 °C
Pto. de fusión: 21 °C
Densidad: 1,125 g/cm³
Pto. de inflamación: 179 °C
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00002855
Núm. CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Índice Merck: 13,09739
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Acidim.) 99.0 - 103.0%
Identity according to Pharmacopoeias passes test
Density 20/20 1.120 - 1.130
Density 25/25 1.120 - 1.128
Refractive Index n 20/D 1.482 - 1.485
Appearance of solution passes test
Residue on ignition (as SO4) 0.05%
Residual solvents (Ph.Eur/USP) passes test
Ethanolamine 0.1%
Diethanolamine 0.5%
Total impurities 1.0%
N-Nitrosodiethanolamine 24 ppb
Water (H2O) 0.5%