Anilina ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Aminobenzene, Phenylamine
21424.230EA 17.4 EUR
21424.230 21424.290
Anilina ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Aniline
* material may darken during storage with no loss in purity
Formula: C₆H₅NH₂
MW: 93,13 g/mol
Pto. Ebullición: 184 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –6,2 °C
Densidad: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007629
Núm. CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
IR: 01-2119451454-41
Índice Merck: 13,00661
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to dark-brownish / yellow liquid
Assay (GC) min. 99.0%
Water max. 0.2%
Ash content max. 0.02%
Density (20°C) 1.020 - 1.025