Anilina ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Aminobenzene, Phenylamine
21425.290EA 124 EUR
21425.290 21425.230
Anilina ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Aniline
* material may darken during storage with no loss in purity
Formula: C₆H₅NH₂
MW: 93,13 g/mol
Pto. Ebullición: 184 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –6,2 °C
Densidad: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007629
Núm. CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
IR: 01-2119451454-41
Índice Merck: 13,00661
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to dark-brownish / yellow liquid
Assay (GC) min. 99.5%
Water max. 0.2%
Residue after ignition max. 0.005%
Hydrocarbons Passes Test
Nitrobenzene (C6H5NO2) max. 0.003%
Copper (Cu) max. 0.5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Lead (Pb) max. 1 ppm
Density (20°C) 1.021 - 1.023