Caolin blanco, GPR RECTAPUR®, lavada
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
24928.290EA 48.7 EUR
24928.290 24928.321
Caolin blanco, GPR RECTAPUR®, lavada
Caolin blanco
Formula: Al₂SiO₇·2H₂O
Pto. de fusión: 1760 °C
Densidad: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062311
Núm. CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
Índice Merck: 13,05300
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Passes Test
Substances soluble in HCl max. 1.0%
Pb (Lead) max. 0.001%
Loss on ignition (600°C) max. 15.0%
Water max. 1.5%