Supelco® Organic Reference Standard, Dextran
Proveedor: Merck
00894-100MG 00894-500MG
00894-100MGEA 253 EUR
00894-100MG 00894-500MG
Supelco® Organic Reference Standard, Dextran
Normativas Estándares orgánicos
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS No. 9004-54-0
MDL No. MFCD00130935
Formula [C₆H₁₀O₅]ₙ
Condiciones de envío STD
Condiciones de almacenamiento 2...30 °C