4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
A2889-25G A2889-5G
TCIAA2889-25GEA 285 EUR
TCIAA2889-25G TCIAA2889-5G
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Número MDL: MFCD03407959
Núm. CAS: 393-06-6