7-Bromo-1-heptene
Proveedor: TCI
B3255-1G B3255-5G
TCIAB3255-1GEA 30 EUR
TCIAB3255-1G TCIAB3255-5G
7-Bromo-1-heptene
7-Bromo-1-heptene
Formula: C₇H₁₃Br
MW: 177,085 g/mol
Número MDL: MFCD01631137
Núm. CAS: 4117-09-3
UN: 1993