1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-(Tert-butoxycarbonyl)-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]Dioxaborolan-2-yl)indazole, 1-Boc-1H-indalzole-5-boronic acid pinacol ester, tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
B5992-1G
B5992-200MG
TCIAB5992-1GEA
129
EUR
TCIAB5992-1G
TCIAB5992-200MG
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
1H-Indazole-5-boronic acid, pinacol ester, N1-BOC protected
Formula:
C₁₈H₂₅BN₂O₄ |
Número MDL:
MFCD08437629 Núm. CAS: 864771-44-8 |