Benzyl (6-hydroxyhexyl)carbamate
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-(N-Benzyloxycarbonylamino)-1-hexanol
B6075-1G B6075-5G
TCIAB6075-1GEA 42 EUR
TCIAB6075-1G TCIAB6075-5G
Benzyl (6-hydroxyhexyl)carbamate
Benzyl (6-hydroxyhexyl)carbamate
Formula: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,32 g/mol
Número MDL: MFCD00859036
Núm. CAS: 17996-12-2