4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Proveedor: TCI
Sinónimos: 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
B6237-1G B6237-5G
TCIAB6237-1GEA 56 EUR
TCIAB6237-1G TCIAB6237-5G
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Formula: C₆H₅BrN₄
MW: 213.04 g/mol
Número MDL: MFCD09033848
Núm. CAS: 937046-98-5