N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Proveedor: TCI
Sinónimos: N,N'-(Disulphanediylbis(ethane-2,1-diyl))diacrylamide
B6238-1G B6238-5G
TCIAB6238-1GEA 46 EUR
TCIAB6238-1G TCIAB6238-5G
N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₂S₂
MW: 260,37 g/mol
Número MDL: MFCD00036225
Núm. CAS: 60984-57-8