A-769662
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Hydroxy-3-(2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-6-oxo-6,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, A 769662
H1552-10MG H1552-50MG
TCIAH1552-10MGEA 84 EUR
TCIAH1552-10MG TCIAH1552-50MG
A-769662
A-769662
Formula: C₂₀H₁₂N₂O₃S
MW: 360,387 g/mol
Número MDL: MFCD11977269
Núm. CAS: 844499-71-4