4,5,6,7-Tetrachloro-2-hydroxyisoindoline-1,3-dione
Proveedor: TCI
H1765-1G H1765-5G
TCIAH1765-1GEA 26 EUR
TCIAH1765-1G TCIAH1765-5G
4,5,6,7-Tetrachloro-2-hydroxyisoindoline-1,3-dione
4,5,6,7-Tetrachloro-2-hydroxyisoindoline-1,3-dione
Formula: C₈HCl₄NO₃
Número MDL: MFCD29088000
Núm. CAS: 85342-65-0