2-Iodo-4-methylphenol
Proveedor: TCI
I1132-1G I1132-5G
TCIAI1132-1GEA 39 EUR
TCIAI1132-1G TCIAI1132-5G
2-Iodo-4-methylphenol
2-Iodo-4-methylphenol
Formula: C₇H₇IO
MW: 234,03 g/mol
Número MDL: MFCD00189405
Núm. CAS: 16188-57-1