7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine

Proveedor: TCI

I1139-1G I1139-5G
TCIAI1139-1GEA 60 EUR
TCIAI1139-1G TCIAI1139-5G
7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Formula: C₆H₅IN₄
Número MDL: MFCD21607515
Núm. CAS: 1770840-43-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR