2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Proveedor: TCI
M2771-25G M2771-5G
TCIAM2771-25GEA 132 EUR
TCIAM2771-25G TCIAM2771-5G
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Formula: C₈H₉NO₅S
MW: 232,23 g/mol
Número MDL: MFCD00129997
Núm. CAS: 22117-85-7