4'-Methoxy-2-chloroacetophenone
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 4-Methoxyphenacyl chloride
M3268-25G M3268-5G
TCIAM3268-25GEA 369 EUR
TCIAM3268-25G TCIAM3268-5G
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,6196 g/mol
Número MDL: MFCD00216508
Núm. CAS: 2196-99-8
UN: 3261