4'-Methoxy-2-chloroacetophenone
Proveedor: TCI
M3268-25G M3268-5G
TCIAM3268-25GEA 369 EUR
TCIAM3268-25G TCIAM3268-5G
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone
Formula: C₉H₉ClO₂
Número MDL: MFCD00216508
Núm. CAS: 2196-99-8
UN: 3261