2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Proveedor: TCI
M3308-1G M3308-5G
TCIAM3308-1GEA 52 EUR
TCIAM3308-1G TCIAM3308-5G
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formula: C₁₀H₁₁N
Número MDL: MFCD00099614
Núm. CAS: 1195-98-8
UN: 3276