Fenil 4-nitrofenil eter
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Nitrodiphenyl ether, 1-Nitro-4-phenoxybenzene
N1011-25G
N1011-5G
TCIAN1011-25GEA
126
EUR
TCIAN1011-25G
TCIAN1011-5G
Fenil 4-nitrofenil eter
Fenil 4-nitrofenil eter
Formula:
C₁₂H₉NO₃ MW: 215.21 g/mol |
Número MDL:
MFCD00007320 Núm. CAS: 620-88-2 UN: 3077 |