Fenil 4-nitrofenil eter
Proveedor: TCI
N1011-25G N1011-5G
TCIAN1011-25GEA 126 EUR
TCIAN1011-25G TCIAN1011-5G
Fenil 4-nitrofenil eter
Fenil 4-nitrofenil eter
Formula: C₁₂H₉NO₃
Número MDL: MFCD00007320
Núm. CAS: 620-88-2
UN: 3077