2-Metoxi-5-nitrobenzaldehído
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Nitro-O-anisaldehyde
N1034-25G N1034-5G
TCIAN1034-25GEA 127 EUR
TCIAN1034-25G TCIAN1034-5G
2-Metoxi-5-nitrobenzaldehído
2-Metoxi-5-nitrobenzaldehído
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Número MDL: MFCD02093683
Núm. CAS: 25016-02-8