Nickel(II) bromide 2-methoxyethyl ether complex
Proveedor: TCI
N1049-10G N1049-1G
TCIAN1049-10GEA 129 EUR
TCIAN1049-10G TCIAN1049-1G
Nickel(II) bromide 2-methoxyethyl ether complex
Nickel(II) bromide 2-methoxyethyl ether complex
Formula: C₆H₁₄Br₂NiO₃
MW: 352,6700 g/mol
Número MDL: MFCD00274339
Núm. CAS: 312696-09-6
UN: 1325