1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización: Stabilised with TBC
N1143-25G N1143-5G
TCIAN1143-25GEA 128 EUR
TCIAN1143-25G TCIAN1143-5G
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate estabilizado
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate
Formula: C₁₀H₉F₉O₂
MW: 332,17 g/mol
Número MDL: MFCD00236094
Núm. CAS: 1799-84-4