7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Proveedor: TCI
N1161-100MG N1161-25MG
TCIAN1161-100MGEA 283 EUR
TCIAN1161-100MG TCIAN1161-25MG
7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Formula: C₂₈H₃₂O₁₅
Número MDL: MFCD30719837
Núm. CAS: 38665-01-9