7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Proveedor: TCI
Sinónimos:
NEODIOSMIN
N1161-100MG
N1161-25MG
TCIAN1161-100MGEA
283
EUR
TCIAN1161-100MG
TCIAN1161-25MG
7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Formula:
C₂₈H₃₂O₁₅ MW: 608,54 g/mol |
Número MDL:
MFCD30719837 Núm. CAS: 38665-01-9 |