Isotiocianato de 3-nitrofenilo
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Isothiocyanato-3-nitrobenzene, m-Nitrophenylisothiocyanat
N1180-25G N1180-5G
TCIAN1180-25GEA 240 EUR
TCIAN1180-25G TCIAN1180-5G
Isotiocianato de 3-nitrofenilo
Isotiocianato de 3-nitrofenilo
Formula: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180.19 g/mol
Pto. de fusión: 60.5
Número MDL: MFCD00041245
Núm. CAS: 3529-82-6
UN: 2811