Oxybutynin hydrochloride
Proveedor: TCI
Sinónimos: Oxybutynin chloride, 4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride
O0451-1G O0451-5G
TCIAO0451-1GEA 67 EUR
TCIAO0451-1G TCIAO0451-5G
Oxybutynin hydrochloride
Oxybutynin hydrochloride
Formula: C₂₂H₃₁NO₃·HCl
MW: 393,95 g/mol
Número MDL: MFCD00072150
Núm. CAS: 1508-65-2