Sodium (S)-6-methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)benzo[d]imidazol-1-ide
Proveedor: TCI
Sinónimos: Esomeprazole sodium, (S)-Omeprazole sodium salt
O0560-25G O0560-5G
TCIAO0560-25GEA 232 EUR
TCIAO0560-25G TCIAO0560-5G
Sodium (S)-6-methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)benzo[d]imidazol-1-ide
Sodium (S)-6-methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)benzo[d]imidazol-1-ide
Formula: C₁₇H₁₈N₃NaO₃S
Número MDL: MFCD07802816
Núm. CAS: 161796-78-7