3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Proveedor: TCI
O0571-25G O0571-5G
TCIAO0571-25GEA 272 EUR
TCIAO0571-25G TCIAO0571-5G
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Formula: C₇H₅NOS
MW: 151.19 g/mol
Número MDL: MFCD00052586
Núm. CAS: 33898-90-7
UN: 3439