2-Fenoxietilamina
Proveedor: TCI
P1663-25G P1663-5G
TCIAP1663-25GEA 125 EUR
TCIAP1663-25G TCIAP1663-5G
2-Fenoxietilamina
2-Fenoxietilamina
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂NH₂
Número MDL: MFCD00052975
Núm. CAS: 1758-46-9
UN: 2735