Palmatine chloride
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,3,9,10-Tetramethoxy-5,6-dihydroisoquinolino[3,2-a]isoquinolin-7-ium chloride
P2138-1G
P2138-5G
TCIAP2138-1GEA
116
EUR
TCIAP2138-1G
TCIAP2138-5G
Palmatine chloride
Palmatine chloride
Formula:
C₂₁H₂₂ClNO₄ MW: 387,86 g/mol |
Número MDL:
MFCD00016656 Núm. CAS: 10605-02-4 |