4-Amino-5-chloro-N-(1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl)-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxamide
Proveedor: TCI
Sinónimos: Prucalopride
P2467-10MG P2467-50MG
TCIAP2467-10MGEA 32 EUR
TCIAP2467-10MG TCIAP2467-50MG
4-Amino-5-chloro-N-(1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl)-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxamide
4-Amino-5-chloro-N-(1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl)-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxamide
Formula: C₁₈H₂₆ClN₃O₃
MW: 367,87 g/mol
Número MDL: MFCD09837787
Núm. CAS: 179474-81-8