Picolinic acid N-oxide
Proveedor: TCI
P2516-25G P2516-5G
TCIAP2516-25GEA 278 EUR
TCIAP2516-25G TCIAP2516-5G
Picolinic acid N-oxide
Picolinic acid N-oxide
Formula: C₆H₅NO₃
Número MDL: MFCD00006198
Núm. CAS: 824-40-8