4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenyl trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylate
Proveedor: TCI
P2633-25G P2633-5G
TCIAP2633-25GEA 145 EUR
TCIAP2633-25G TCIAP2633-5G
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenyl trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylate
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenyl trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylate
Formula: C₃₁H₄₈O₂
Número MDL: MFCD00673705
Núm. CAS: 88038-92-0