Potasio (4-bromofenil)trifluoroborato
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4-Bromophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-bromophenyl)trifluoroborate, Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate
P2647-1G P2647-5G
TCIAP2647-1GEA 30 EUR
TCIAP2647-1G TCIAP2647-5G
Potasio (4-bromofenil)trifluoroborato
Potasio (4-bromofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₄BBrF₃K
MW: 262.91 g/mol
Número MDL: MFCD02093978
Núm. CAS: 374564-35-9