Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Proveedor: TCI
Sinónimos: Potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate, Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroboranuide
P2652-1G P2652-5G
TCIAP2652-1GEA 45 EUR
TCIAP2652-1G TCIAP2652-5G
Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Formula: C₈H₇BF₃KO
Número MDL: MFCD07784376
Núm. CAS: 252726-24-2