Ftalocianina organic electronics, purified_sublimation
Proveedor: TCI
Sinónimos: Pigment Blue 16, 29H,31H-Phthalocyanine
P2734-100MG P2734-500MG
TCIAP2734-100MGEA 67 EUR
TCIAP2734-100MG TCIAP2734-500MG
Ftalocianina organic electronics, purified_sublimation
Ftalocianina
Formula: C₃₂H₁₈N₈
MW: 514.55 g/mol
Pto. de fusión: 210
Número MDL: MFCD00005085
Núm. CAS: 574-93-6