9-Phenyl-3-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole
Proveedor: TCI
P2772-1G P2772-5G
TCIAP2772-1GEA 51 EUR
TCIAP2772-1G TCIAP2772-5G
9-Phenyl-3-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole
9-Phenyl-3-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole
Formula: C₃₀H₂₈BNO₂
Número MDL: MFCD32670129
Núm. CAS: 1628817-49-1