L-β-Homoproline hydrochloride
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)acetic acid hydrochloride, H-β-HoPro-OH·HCl
P2777-1G P2777-250MG
TCIAP2777-1GEA 217 EUR
TCIAP2777-1G TCIAP2777-250MG
L-β-Homoproline hydrochloride
L-beta-Homoproline hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₂
MW: 165.617 g/mol
Número MDL: MFCD07363484
Núm. CAS: 53912-85-9