2-(5H-Chromeno[2,3-b]pyridin-7-yl)propanoic acid
Proveedor: TCI
P2778-1G
P2778-5G
TCIAP2778-1GEA
120
EUR
TCIAP2778-1G
TCIAP2778-5G
2-(5H-Chromeno[2,3-b]pyridin-7-yl)propanoic acid
2-(5H-Chromeno[2,3-b]pyridin-7-yl)propanoic acid
Formula:
C₁₅H₁₃NO₃ |
Número MDL:
MFCD00866111 Núm. CAS: 52549-17-4 UN: 2811 |