Pimobendan
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-(2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, 2-(2-Methyl-1-oxopropyl)isoindole-1,3-dione
P2779-250MG P2779-50MG
TCIAP2779-250MGEA 148 EUR
TCIAP2779-250MG TCIAP2779-50MG
Pimobendan
Pimobendan
Formula: C₁₉H₁₈N₄O₂
Número MDL: MFCD00761648
Núm. CAS: 74150-27-9