3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
Proveedor: TCI
P2805-1G P2805-250MG
TCIAP2805-1GEA 243 EUR
TCIAP2805-1G TCIAP2805-250MG
3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₂O₂·2ClH
MW: 239.099 g/mol
Número MDL: MFCD00191179
Núm. CAS: 93960-21-5