Potassium-2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulphonate
Proveedor: TCI
Sinónimos: Potassium 2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulphonate
P2824-1G P2824-5G
TCIAP2824-1GEA 66 EUR
TCIAP2824-1G TCIAP2824-5G
Potassium-2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulphonate
Potassium-2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulphonate
Formula: C₁₁H₁₂KNO₃S
MW: 277,39 g/mol
Número MDL: MFCD07369684
Núm. CAS: 184351-56-2