6-Quinolineboronic acid (Contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Quinolin-6-ylboronic acid, Quinoline-6-boronic acid
Q0098-1G Q0098-5G
TCIAQ0098-1GEA 55 EUR
TCIAQ0098-1G TCIAQ0098-5G
6-Quinolineboronic acid (Contains varying amounts of Anhydride)
6-Quinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
Número MDL: MFCD03093100
Núm. CAS: 376581-24-7