Ramatroban
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-3-(3-(4-Fluorophenylsulphonamido)-3,4-dihydro-1H-carbazol-9(2H)-yl)propanoic acid
R0144-10MG R0144-50MG
TCIAR0144-10MGEA 111 EUR
TCIAR0144-10MG TCIAR0144-50MG
Ramatroban
Ramatroban
Formula: C₂₁H₂₁FN₂O₄S
MW: 416,47 g/mol
Número MDL: MFCD00887606
Núm. CAS: 116649-85-5