Ethyl acetopyruvate
Proveedor: TCI
R0165-25G R0165-5G
TCIAR0165-25GEA 260 EUR
TCIAR0165-25G TCIAR0165-5G
Ethyl acetopyruvate
Ethyl acetopyruvate
Formula: C₇H₁₀O₄
Número MDL: MFCD00009124
Núm. CAS: 615-79-2