2,2'-Thenil
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2-Di(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
T2901-1G T2901-5G
TCIAT2901-1GEA 40 EUR
TCIAT2901-1G TCIAT2901-5G
2,2'-Thenil
2,2'-Thenil
Formula: C₁₀H₆O₂S₂
MW: 222.29 g/mol
Número MDL: MFCD00173678
Núm. CAS: 7333-07-5