N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propan-1-amine, [3-(Methylamino)prop-1-yl]triethoxysilane
T3242-25G T3242-5G
TCIAT3242-25GEA 863 EUR
TCIAT3242-25G TCIAT3242-5G
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Formula: C₁₀H₂₅NO₃Si
MW: 235,396 g/mol
Número MDL: MFCD24842713
Núm. CAS: 6044-50-4